Learn More
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318745 5 g 5g
11308745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12330.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-34-9
Formule moléculaire C8H7N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD00023910
Clé InChI YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
CID PubChem 252163
Nom IUPAC 6-nitroquinazoline-2,4-diamine
SMILES NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Point de fusion >360°C
Quantité 5 g
Beilstein 749531
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 98%