Learn More
Dihydrochlorure de 2,4-diaminophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10300264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10300264 100 g Flacon en verre 100g
10062630 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10300264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212841000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-09-7
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 197.06
Numéro MDL MFCD00012979
Clé InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
CID PubChem 8715
Nom IUPAC 2,4-diaminophénol ; Dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222°C
Couleur Beige à gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2N)2C6H3OH·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 13, 550
Merck Index 14, 2983
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline