Learn More
2,4-diaminophénol dichlorhydrate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473278 100 g 100g
11463278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17697.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dichlorhydrate de diaminophénol (Amidol) est utilisé dans les industries de fabrication de colorants et comme accélérateur de couleurs dans les développeurs photographiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans lʼeau ; turbidité très faible [27,5 g/100 ml (15°C).]
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-09-7
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 197.06
Numéro MDL MFCD00012979
Clé InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
CID PubChem 8715
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3913728
Merck Index 14,2983
Informations sur la solubilité Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).]
Nom IUPAC dihydrogène 2,4-diaminophénol dichlorure
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté ≥98%