Learn More
Dichlorhydrate de 2,4-diaminophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Diaminophenol dihydrochloride |
| CAS | 137-09-7 |
| Formule moléculaire | C6 H8 N2 O . 2 Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,4-Diaminophenol DiHCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1 |
| Nom IUPAC | 2,4-diaminophénol ;dichlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.06 |
| Poids de la formule | 196.017 |