Learn More
2,4'-Diaminophénylsulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4'-Diaminophenyl Sulfone |
| CAS | 27147-69-9 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O2 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Dapsone Impurity 5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-5-7-10(8-6-9)17(15,16)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | O=S(C1=C(N)C=CC=C1)(C2=CC=C(N)C=C2)=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-aminophényl)sulfonylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.30088 |
| Poids de la formule | 248.0619 |