Learn More
2,4-diaminopyrimidine 3-N-oxyde monohydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate |
| CAS | 1189096-02-3 |
| Formule moléculaire | C4H6N4O . H2O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Kopexil |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N4O.H2O/c5-3-1-2-7-4(6)8(3)9;/h1-2,6,9H,5H2;1H2 |
| SMILES | O.Nc1ccnc(N)n1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.13 |
| Poids de la formule | 144.0647 |