Learn More
2,4-diaminotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284950 25 g Flacon en verre 25g
10736181 250 g Flacon en verre 250g
10437350 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10284950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146600250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-80-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-80-7
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00007804
Clé InChI VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
CID PubChem 7261
ChEBI CHEBI:34237
Nom IUPAC 4-methylbenzene-1,3-diamine
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diaminotoluene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 101.0°C
Couleur Marron à gris
Point d’ébullition 283.0°C to 285.0°C
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NH2)2
Quantité 25 g
Beilstein 13, 124
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform and, benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Diaminotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.