Learn More
2,4-Dibromo-3-pentanone, mélange de stéréoisomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462668 50 g 50g
11452668 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16680.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 815-60-1 | C5H8Br2O | 243.926 g/mol
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dibromo-2,4-diméthyl-3-pentanone peut être utilisé dans la synthèse de 2diméthylamino-4-méthylène-1,3-dioxolanes, par débromation en utilisant un couple zinc-cuivre dans le diméthylformamide et le diméthylacétamide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (50 g/l [20°C]).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des agents réducteurs, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815-60-1
Formule moléculaire C5H8Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 243.926
Numéro MDL MFCD00015719
Clé InChI UOPIOAUZQKSZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dibromo-3-pentanone, 2,4-dibromo-pentan-3-one, 3-pentanone,2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl pentan-3-one, 2,4-dibromo-3-pentanone, mixture of stereoisomers
CID PubChem 11791395
Nom IUPAC 2,4-dibromopentane-3-one
SMILES CC(C(=O)C(C)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-3-pentanone
Note relative au nom mixture of stereoisomers
Point d’ébullition 67°C to 82°C (10 mmHg)
Odeur Pungent
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(50g/L (20°C).
Poids de la formule 243.91
Pourcentage de pureté 97%