Learn More
2,4-dibromo-6-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487077 25 g 25g
11477077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14435.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 141474-37-5 | Molecular Formula: C6H4Br2FN | Molecular Weight: 268.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141474-37-5
Formule moléculaire C6H4Br2FN
Poids moléculaire (g/mol) 268.91
Numéro MDL MFCD00042230
Clé InChI YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
CID PubChem 2736765
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Point de fusion 62°C to 64°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 6289292
Poids de la formule 268.92
Pourcentage de pureté 97%