Learn More
2,4-dibromo-6-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11420818
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11420818 1 g 1g
11430818 5 g 5g
11440818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11420818 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25262.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 576-86-3
Formule moléculaire C6H3Br2FO
Poids moléculaire (g/mol) 269.895
Numéro MDL MFCD00042233
Clé InChI XJDJZAUITWTZAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,4-dibromo-6-fluoro, pubchem2867, acmc-1au4z, ksc494s9d, 2,4-bis bromanyl-6-fluoranyl-phenol
CID PubChem 2773980
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-fluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)F)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Point de fusion 30°C to 33°C
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.91
Pourcentage de pureté 97%