Learn More
2,4-dibromo-6-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349186 25 g 25g
11339186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20333.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-23-6 | C6H4Br2N2O2 | 295.918 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-23-6
Formule moléculaire C6H4Br2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 295.918
Numéro MDL MFCD00012107
Clé InChI OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro, 2,4-dibromo-6-nitrophenylamine, 2,4-dibromo-6-nitrobenzenamine, acmc-209pq0, 2-nitro-4,6-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-nitroaniline, 2,4-dibromo-6-nitro-aniline, 2,4-dibromo-6-nitro-phenylamine, aniline, 2,4-dibromo-6-nitro, benzenamine,2,4-dibromo-6-nitro
CID PubChem 70009
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-nitroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 25 g
Beilstein 2805574
Poids de la formule 295.92
Pourcentage de pureté 99%