Learn More
2,4-Dibromoaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460943 100 g -
11440943 5 g 5g
11450943 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13329.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-57-6
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.921
Numéro MDL MFCD00007633
Clé InChI DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
CID PubChem 12004
Nom IUPAC 2,4-dibromoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromoaniline
Point de fusion 78°C to 82°C
Densité 2.297
Point d’ébullition 156°C (24 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2206653
Poids de la formule 250.93
Pourcentage de pureté ≥98%