Learn More
2,4-dibromoanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10531652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531652 5 g Flacon en verre 5g
10572251 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243230050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21702-84-1
Formule moléculaire C7H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.92
Numéro MDL MFCD00000079
Clé InChI XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
CID PubChem 27011
Nom IUPAC 2,4-dibromo-1-méthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dibromoanisole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 101.0°C to 106.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2(C6H3)OCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 265.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement