Learn More
2,4-Dibromoanisole, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dibromoanisole |
| Point de fusion | 60°C to 64°C |
| Point d’ébullition | 82°C to 88°C (0.3 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2045290 |
| Synonyme | 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, # |
| Poids de la formule | 265.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |