Learn More
Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379905 5 g 5g
11369905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19887.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72256-95-2
Formule moléculaire C6H3Br2ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 334.41
Numéro MDL MFCD03093759
Clé InChI OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2737366
Nom IUPAC 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 82°C to 86°C
Point d’ébullition 128°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2694058
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 334.41
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.