Learn More
2,4'-Dibromobenzophenone, TRC
Code produit 30365979
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365979 500 mg 500mg
30358296 100 mg 100mg
30352791 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD082320500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78281-59-1
Formule moléculaire C13 H8 Br2 O
Poids moléculaire (g/mol) 340.01
Synonyme (2-Bromophenyl)(4-bromophenyl)methanone, 2,4'-Dibromobenzophenone
Nom IUPAC (2-bromophenyl)-(4-bromophenyl)methanone
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-Dibromobenzophenone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H8Br2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H
Poids de la formule 337.8942