Learn More
2,4-dibromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490997 100 g 100g
11480997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23394.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-58-7
Formule moléculaire C6H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.905
Numéro MDL MFCD00002149
Clé InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
CID PubChem 12005
ChEBI CHEBI:34238
Nom IUPAC 2,4-dibromophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromophenol
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 239°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1861291
Poids de la formule 251.92
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dibromophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dibromophenol