Learn More
2,4-dibromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617561 5 g Flacon en verre 5g
10792582 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406510050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-58-7
Formule moléculaire C6H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.91
Numéro MDL MFCD00002149
Clé InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
CID PubChem 12005
ChEBI CHEBI:34238
Nom IUPAC 2,4-dibromophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dibromophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 39°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Point d’ébullition 154°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H3OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 251.91
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline, poudre, cristaux et/ou morceaux