Learn More
2,4-Dibromophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dibromophenol |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| Poids de la formule | 249.8629 |