Learn More
2,4’-dibromopropiophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10169042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10169042 5 g Flacon en verre 5g
10096852 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10169042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372810050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 38786-67-3
Formule moléculaire C9H8Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 291.97
Numéro MDL MFCD00209571
Clé InChI GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
CID PubChem 603907
Nom IUPAC (2S)-2-bromo-1-(4-bromophenyl)propan-1-one
SMILES C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4'-Dibromopropiophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84°C to 88°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH(Br)CH3
Quantité 5 g
Synonyme 2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
Poids de la formule 291.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement