Learn More
2,4-Dibromothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416708 5 g 5g
15406708 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60230.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
2,4-Dibromothiazole is applied as a building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain. It is also used as an intermediate in the preparation of various 2,4-disubstituted thiazole derivatives with biologically active properties such as survival motor neuron (SMN) protein modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dibromothiazole sert de bloc de construction pour synthétiser du Melithiazole C en utilisant une métathèse croisée hautement sélective (E) entre le 4-vinylthiazole dérivé et une chaîne latérale de dienote. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation de divers dérivés de 2,4-thiazole disubstitués avec des propriétés biologiquement actives telles que les modulateurs protéiques de neurone moteur de survie (SMN).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4175-77-3
Formule moléculaire C3HBr2NS
Poids moléculaire (g/mol) 242.916
Numéro MDL MFCD01318994
Clé InChI MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
CID PubChem 2763297
Nom IUPAC 2,4-dibromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromothiazole
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.92
Pourcentage de pureté 97%