Learn More
2,4-dibromothiophène, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11323167 5 g -
11313167 1 g 1g
11333167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13591.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3140-92-9 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
2,4-Dibromothiophene is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dibromothiophène est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3140-92-9
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.928
Numéro MDL MFCD00043889
Clé InChI WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
CID PubChem 2724560
Nom IUPAC 2,4-dibromothiophène
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromothiophene
Densité 2.16
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.632
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 107651
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 241.94
Pourcentage de pureté ≥90%