Learn More
2,4-Dichloro--(-iodophénoxy)benzène,1-(2-iodophénoxy)benzène, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10762863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762863 1 g Flacon en verre ambré 1g
10621103 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08469DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175136-78-4
Formule moléculaire C12H7Cl2IO
Poids moléculaire (g/mol) 364.99
Numéro MDL MFCD00052444
Clé InChI ULAWXTPGHWKSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy benzene, 2,4-dichloro-1 2-iodophenoxy benzene, benzene,2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy
CID PubChem 2776994
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(OC2=CC=CC=C2I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3OC6H4I
Quantité 1 g
Poids de la formule 364.99
Pourcentage de pureté 95%