Learn More
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine, TRC
Code produit 30378823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4359955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
CAS 2831-66-5
Formule moléculaire C3HCl2N3
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6
Formule InChI InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H
SMILES Clc1ncnc(Cl)n1
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1,3,5-triazine
Poids moléculaire (g/mol) 149.97
Poids de la formule 148.9548