Learn More
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 1.3000g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | Cl2C6H3OC6H4NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 284.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |