Learn More
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophénoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448857 5 g 5g
11458857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19977.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1836-75-5
Formule moléculaire C12H7Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 284.092
Numéro MDL MFCD00128026
Clé InChI XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
CID PubChem 15787
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-(4-nitrophénoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1887356
Merck Index 14,6598
Poids de la formule 284.1
Pourcentage de pureté 98%