Learn More
2,4-dichloro-1-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10767495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767495 50 g 50g
10566334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767495 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00185EE
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 29898-32-6
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.894
Clé InChI ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
CID PubChem 96864
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
% min. CAS 97.0
Densité 2.0100g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté 97%