Learn More
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11415916
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415916 2.5 g 2.50g
11425916 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22261.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99817-36-4
Formule moléculaire C8H6Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.04
Numéro MDL MFCD00270764
Clé InChI YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
CID PubChem 7020339
Nom IUPAC 2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrobenzène-1-olate
SMILES CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Point de fusion 49°C to 51°C
Quantité 2.5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 236.05
Pourcentage de pureté 98%