Learn More
2‘,4-Dichloro-5’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11479677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479677 100 g 100g
11459677 5 g 5g
11469677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22153.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 704-10-9
Formule moléculaire C8H5Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 207.03
Numéro MDL MFCD00077499
Clé InChI FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
CID PubChem 727250
Nom IUPAC 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Point de fusion 34°C to 36°C
Densité 1.425
Point d’ébullition 134°C to 135°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 100 g
Beilstein 3090042
Poids de la formule 207.03
Pourcentage de pureté 97%