Learn More
Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11469567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469567 5 g 5g
11459567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22064.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86522-89-6
Formule moléculaire C7H2Cl2FO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.99
Numéro MDL MFCD00075281
Clé InChI KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-dichloro-5-fluoro-benzoic acid, 2,4-dichloro-5-fluoro benzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-fluoro, pubchem1338, maybridge1_002392, acmc-209qa7, ksc448a5p, rarechem al be 1219, timtec-bb sbb003459, 2 4-dichloro-5-fluorobenzoic acid
CID PubChem 688138
Nom IUPAC Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 209.01
Pourcentage de pureté 97%