Learn More
2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946561 5 g 5g
11936561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2927-71-1 | Molecular Formula: C4HCl2FN2 | Molecular Weight: 166.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2927-71-1
Formule moléculaire C4HCl2FN2
Poids moléculaire (g/mol) 166.96
Numéro MDL MFCD00233551
Clé InChI WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
CID PubChem 250705
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 40°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 67°C to 68°C (6.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de la formule 166.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline ou solide à faible fusion
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.