Learn More
2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421060 1 g 1g
11431060 5 g 5g
11441060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25497.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98446-49-2
Formule moléculaire C7H7Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 192.039
Numéro MDL MFCD00974410
Clé InChI AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
CID PubChem 1476636
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 192.05
Pourcentage de pureté 98%