Learn More
2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441060 25 g 25g
11421060 1 g 1g
11431060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25497.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98446-49-2
Formule moléculaire C7H7Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 192.039
Numéro MDL MFCD00974410
Clé InChI AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
CID PubChem 1476636
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 192.05
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.