Learn More
Chlorure de 2,4-dichloro-5-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418607
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418607 10 g 10g
11408607 2.5 g 2.50g
11428607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19718.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28286-86-4
Formule moléculaire C7H5Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 259.53
Numéro MDL MFCD00044016
Clé InChI DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
CID PubChem 119914
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 259.54
Pourcentage de pureté 97%