Learn More
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10410934 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10410934 1 g Flacon en verre 1g
10624195 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410934 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398290010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1780-31-0
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.01
Clé InChI DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
CID PubChem 74508
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 26.0°C to 28.0°C
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 109.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.39
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.