Learn More
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10624195 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624195 5 g Flacon en verre 5g
10410934 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624195 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1780-31-0
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.01
Clé InChI DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
CID PubChem 74508
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 26.0°C to 28.0°C
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 109.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.39
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.