Learn More
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench** |
| CAS | 1780-31-0 |
| Formule moléculaire | C5 H4 Cl2 N2 |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc(Cl)nc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163 |
| Poids de la formule | 161.9752 |