Learn More
2,4-dichloro-5-nitropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| Point de fusion | 28°C to 32°C |
| Point d’ébullition | 0.9°C (0.5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 193.98 |
| Pourcentage de pureté | 97% |