Learn More
2,4-dichloro-5-nitropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10873021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10873021 5 g 5g
10658360 1 g 1g
10535100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10873021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435290050
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49845-33-2 | C4HCl2N3O2 | 193.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49845-33-2
Formule moléculaire C4HCl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.97
Numéro MDL MFCD00127867
Clé InChI INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
CID PubChem 521266
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-nitropyrimidine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-5-nitropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135°C (17.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.