Learn More
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Code produit 30376951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4356401G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS 49845-33-2
Formule moléculaire C4 H Cl2 N3 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-nitropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 193.98
Poids de la formule 192.9446