Learn More
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 49845-33-2 |
| Formule moléculaire | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-nitropyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.98 |
| Poids de la formule | 192.9446 |