Learn More
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Formule moléculaire | C7H5Cl2NO4S |
| Numéro MDL | MFCD00007931 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(Cl)C=C1Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |