Learn More
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430438 50 g 50g
11440438 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24589.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2736-23-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO4S | Molecular Weight: 270.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2736-23-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 270.08
Numéro MDL MFCD00007931
Clé InChI ZSHHRBYVHTVRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lasamide, 5-aminosulfonyl-2,4-dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl-benzoic acid, unii-leg53tf0sn, 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2,4-dichloro, leg53tf0sn, 3-sulfamoyl-4,6-dichlorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl
CID PubChem 17655
Nom IUPAC Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque
SMILES C1=C(C(=CC(=C1S(=O)(=O)N)Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Point de fusion 230°C to 232°C (decomposition)
Quantité 50 g
Poids de la formule 270.09
Pourcentage de pureté 98%