Learn More
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque, TRC
Code produit 30371739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371739 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4359801G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H5 Cl2 N O4 S
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 270.09
Poids de la formule 268.9316
Pourcentage de pureté >95