Learn More
2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15224398 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15224398 1 g 1g
15234398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15224398 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3932-97-6
Formule moléculaire C5HCl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 216.97
Numéro MDL MFCD03426408
Clé InChI IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
CID PubChem 2782774
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Densité 1.6090g/mL
Point d’ébullition 48.0°C to 50.0°C (32.0 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.609
Poids de la formule 216.98
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .