Learn More
2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487905
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487905 250 mg 250mg
15434467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31822.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3932-97-6
Formule moléculaire C5HCl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 216.97
Numéro MDL MFCD03426408
Clé InChI IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
CID PubChem 2782774
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point d’ébullition 49°C (32 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 216.98
Pourcentage de pureté 97%