Learn More
2,4-Dichloro-5-trifluorométhylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine |
| CAS | 3932-97-6 |
| Formule moléculaire | C5HCl2F3N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,6-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 5-Trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H |
| SMILES | ClC1=NC(Cl)=C(C(F)(F)F)C=N1 |
| Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.98 |
| Poids de la formule | 215.95 |