Learn More
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine, Thermo Scientific™
Code produit 11450000
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450000 250 mg 250mg
11460000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50548.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131468-33-2
Formule moléculaire C9H5Cl2FN4
Poids moléculaire (g/mol) 259.07
Numéro MDL MFCD00115403
Clé InChI GVFNRSSFMJILLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-n-4-fluorophenyl-1,3,5-triazin-2-amine, 2,4-dichloro-6-4-fluorophenylamino-1,3,5-triazine, 4,6-dichloro 1,3,5-triazin-2-yl 4-fluorophenyl amine, acmc-20amrg, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dichloro-n-4-fluorophenyl, 2,6-dichloro-n-4-fluorophenyl-1,3,5-triazin-2-amine
CID PubChem 2779451
Nom IUPAC 4,6-dichloro-N-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES FC1=CC=C(NC2=NC(Cl)=NC(Cl)=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.07