Learn More
2,4-Dichloro-6,7-diméthoxyquinazoline, TRC
Code produit 30388305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388305 100 mg 100mg
30373580 1 g -
30386941 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD434230100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27631-29-4
Formule moléculaire C10 H8 Cl2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.09
Synonyme 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 257.9963