Learn More
2,4-Dichloro-6-méthylaniline, 97%
Code produit 11434314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434314 100 g 100g
11414314 5 g 5g
11424314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12591.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176,04 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30273-00-8
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.04
Numéro MDL MFCD00044074
Clé InChI UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
CID PubChem 1268287
Nom IUPAC 2,4-Dichloro-6-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-methylaniline
Point de fusion 43°C to 45°C
Point d’ébullition 82°C to 84°C (0.1 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2208221
Poids de la formule 176.05
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement